Learn More
Integra Biosciences™ Adaptador de pipetas Pasteur, VACUBOY™
Descripción
- Adecuado para el sistema de aspiración de vacío VACUBOY™
- Adaptador de goma flexible
- Se adapta a las pipetas Pasteur
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adaptador |
| Material | Caucho |
| Para utilizar con (aplicación) | Aspiración por vacío de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeta Pasteur VACUBOY |