Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos RT Basic
Código de producto. 15298824 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2 L
4 L
5 L
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15298824 2 L Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15208834 4 L EE. UU. cada uno
15218834 4 L Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15228834 5 L EE. UU. 1 PCS
15238834 5 L Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15298824 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880008
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Experimente la fiabilidad de los agitadores magnéticos plug-and-play, perfectos para las aplicaciones de agitación rutinarias.
Disfrute de una gran fiabilidad con los agitadores magnéticos plug and play Thermo Scientific™ RT Basic, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño. Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar la agitación uniforme en procedimientos experimentales
  • El motor de CC sin escobillas no genera muestras calentadas ni “cocinadas”
  • El cuerpo y la parte superior de polipropileno proporcionan una excelente resistencia química 
  • Disponible en tres tamaños: 120 mm, 170 mm o 220 mm 
  • Control de velocidad analógico: De 150 a 2500 rpm
  • Enchufe extraíble
  • Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante (1 blanca y 1 negra)
  • Bajo consumo de energía 
  • Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 150 a 2500 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 2 L
Forma Parte superior redonda
Tensión 100/240 V
Vataje 5 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,12 x 5,12 x 2,56 in (130 x 30 x 65 mm)
Altura (imperial) 2,56 in
Altura (métrico) 65 mm
Longitud (imperial) 5,12 in
Longitud (métrico) 130 mm
Diámetro de la placa superior (imperial) 4,72 in
Diámetro de la placa superior (métrico) 120 mm
Anchura (imperial) 5,12 in
Anchura (métrico) 30 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Certificaciones/conformidad CE
Garantía y oferta de servicio 2 años
Tipo de motor De CC sin escobillas
Tipo Agitador