Description
RP11-195F19.5 Polyclonal specifically detects RP11-195F19.5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigen | RP11-195F19.5 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Gene Alias | CDNA FLJ50015, HCG2040265, Isoform CRA_a, LOC730098, Novel Protein, Uncharacterized protein, Uncharacterized Protein 13 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PLQETFGAQDMSGMRRYEVALEAEEEIYWGCFYFFPWLRMWRRERSSAHPGEQKLEPLRGLMSCLSSGLGPTPQRSGRGFPRRSPTAAAQPASALK |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?