Learn More
Bochem™ Cestillo redondo de alambre
Código de producto. 10326291
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
E-Poli 18/10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10326291 E-Poli 18/10 cada uno
1 options
Código de producto. 10326291 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10052
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cestillo de alambre redondo Bochem™ está construido en acero inoxidable de alta calidad e incluye un asa.
  • Redondo
  • Procesamiento especial de alta calidad
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Material E-Poli 18/10
Diámetro interior (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 120 mm