Learn More
Thermo Scientific™ Placa de pocillos redondos, cruz plana, 5,6 mm de diámetro
Código de producto. 15826261 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Precortados Tamaño de la unidad
15826261 No paquete de 50
1 options
Código de producto. 15826261 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M210
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Elimine la contaminación cruzada y garantice un sellado inerte y seguro de las placas en todo momento. Los materiales de las alfombrillas resisten punciones y desgarros, y además presentan una capacidad de resellado superior.
Elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas no estériles Thermo Scientific™ WebSeal para conseguir siempre un sellado inerte y seguro de las placas. Disponibles en EVA (etilenvinilacetato) o silicona pura, con o sin revestimiento de PTFE, estas alfombrillas resisten punciones y desgarros, y presentan una capacidad de resellado superior tras varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant No
Material Silicona
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 50 Mats
Diámetro del enchufe 5,6 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Precortados No
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Base plana redonda
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos