Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.° por paquete | 20Pack |
| Cantidad | Paquete de 20 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 215,6 mm |
| Diámetro (métrico) | 97,5 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Frasco alfa |