Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos de boca estrecha de cristal
Código de producto. 12860904 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 104
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 60
paquete de 86
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
12860904 500 ml Transparente paquete de 35
12820914 100 ml Ámbar paquete de 86
12800904 100 ml Transparente paquete de 86
12830914 125 mL Ámbar paquete de 104
12840904 250 ml Transparente paquete de 60
12860914 500 ml Ámbar paquete de 35
12850884 500 ml Transparente paquete de 10
12870914 1000 ml Ámbar paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12860904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene, vierta o comparta sus líquidos de laboratorio con los frascos de boca estrecha de vidrio redondo Alpha. Disponibles en vidrio transparente o ámbar, estos frascos redondos son una herramienta integral en el laboratorio.
  • Cuello estrecho
  • Vidrio ámbar o transparente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
N.° por paquete Paquete de 35
Cantidad Paquete de 35
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 177 mm
Tipo de producto Frasco alfa
Diámetro (métrico) 77 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.