Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos de boca estrecha de cristal
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosSpecifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| N.° por paquete | 60Pack |
| Cantidad | Paquete de 60 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 143 mm |
| Diámetro (métrico) | 62 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Frasco alfa |