Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos de boca estrecha de cristal
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 46 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| ID de cuello (métrico) | 28 mm |
| N.° por paquete | Paquete de 86 |
| Cantidad | Paquete de 86 |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Diámetro (métrico) | 46 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |