Learn More
Glassco Laboratory Equipments Matraz de cristal de fondo redondo
Descripción
- Frascos de cristal con fondo redondo con un solo cuello y unión
- Disponible en capacidades de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
- Las uniones NS 14/23 están disponibles para matrazas de 25 mL, 50 mL y 100 mL
- NS 29/32 las uniones están disponibles para matrazas de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
- Fabricado en vidrio E-438 Tipo 1 y Boro 3.3 resistente ASTM al calor
- Cumple con DIN/ISO 4797 y USP las normas
- Incluye impresión en blanco
- Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo de producto | Matraz |
| Junta cónica estándar | 14/23 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Junta |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Redondo |