Learn More
Glassco Laboratory Equipments Matraz de cristal de fondo redondo
Código de producto. 31937659
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Junta cónica estándar:
14/23
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
31937659 50 mL 29/32 paquete de 10
31937697 25 mL 14/23 paquete de 10
31937677 50 mL 14/23 paquete de 10
31937692 100 mL 14/23 paquete de 10
31937695 100 mL 29/32 paquete de 10
31937676 250 mL 29/32 paquete de 10
31937688 500 mL 29/32 paquete de 10
31937654 1000 mL 29/32 paquete de 10
31937669 2000 mL 29/32 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 31937659 Supplier Glassco Laboratory Equipments Supplier No. EU057.202.10A
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Matraz de cristal de fondo redondo con un solo cuello y unión para uso en laboratorio.
  • Frascos de cristal con fondo redondo con un solo cuello y unión
  • Disponible en capacidades de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
  • Las uniones NS 14/23 están disponibles para matrazas de 25 mL, 50 mL y 100 mL
  • NS 29/32 las uniones están disponibles para matrazas de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
  • Fabricado en vidrio E-438 Tipo 1 y Boro 3.3 resistente ASTM al calor
  • Cumple con DIN/ISO 4797 y USP las normas
  • Incluye impresión en blanco
  • Resistentes a productos químicos.
Specifications
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo de producto Matraz
Junta cónica estándar 29/32
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated No
Mouth Style Junta
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Redondo