Learn More
Bochem™ Utensilios de aluminio redondos
Código de producto. 10142171
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28 ml
125 mL
Diámetro (métrico):
64 mm
96 mm
Altura (métrico):
13 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10142171 28 ml 64 mm 13 mm paquete de 100
10274411 125 mL 96 mm 24 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142171 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11610
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con aluminio. Bochem™ Los utensilios de cocina redondos de aluminio son desechables.
  • aluminio
  • Desechables
  • Para un solo uso
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 28 ml
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Placa
Para utilizar con (aplicación) Para un solo uso
Altura (métrico) 13 mm
Diámetro (métrico) 64 mm