Learn More
Rotronic™ Copas para muestras desechables
Código de producto. 11950685
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
0,55 in
1,57 in
Fondo (métrico):
1,4 cm
4 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Fondo (métrico) unitSize
11950685 0,55 in 1,4 cm paquete de 100
11940685 1,57 in 4 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11950685 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor PS14
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantiza que se introduce el volumen de muestra óptimo en los portamuestras
  • Evite que los portamuestras entren en contacto directo con el producto que se está probando, evitando así la suciedad o la contaminación cruzada
  • Proporciona medios prácticos para recoger y almacenar muestras
Especificaciones
Fondo (métrico) 1,4 cm
Fondo (imperial) 0,55 in
Tipo de producto Copa de muestras
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Recogida y almacenamiento de muestras
Para utilizar con (equipo) Soportes para muestras WP-14-S