Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 10 N - 5 G
Código de producto. 10779883 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
T 10 Basic, T 10 Standard
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10779883 T 10 Basic, T 10 Standard cada uno
1 options
Código de producto. 10779883 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003304000
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuada para su uso con el instrumento de dispersión T 10 Basic y T 10 Standard.
  • La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
  • El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
  • Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
  • La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
  • Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Adecuado para instrumentos de dispersión T 10 Basic y T 10 Standard
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Aptos para disolventes
  • Temperatura máx.: de 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 0,5 a 10 ml
Diámetro (imperial) 0,2 in
Diámetro (métrico) 5 mm
Longitud de inmersión Entre 20 y 75 mm
Longitud del eje (métrico) 92 mm
Material PTFE, acero inoxidable de 316L
Para utilizar con (equipo) T 10 Basic, T 10 Standard
Modelo S 10N–5G
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Todos los métodos