Learn More
VACUUBRAND™ Bomba rotativa de paletas RZ 6
Código de producto. 17899816
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
CEE/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17899816 CEE cada uno
17829836 CEE/CN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17899816 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20798130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba rotativa de paletas RZ 6 de VACUUBRAND ofrece un gran rendimiento en un diseño compacto: incluso con el lastre de gas abierto, permiten un vacío final muy bueno.
  • Caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
  • Alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
  • Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
  • Gran volumen de aceite: Intervalos largos entre cambios de aceite
  • Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,002 mbar
Tipo de tapón CEE
Caudal 5,7 metros³ /hora.
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Clasificación de carcasa IP40
Aplicaciones Cámaras de desgasificación, liofilización, destilación fina al vacío y secado
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V