Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos grandes Rota Rack™
Código de producto. 11384085 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384085 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11384085
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice varios tamaños de tubos de ensayo grandes a la vez. Lista Rack™ El soporte para tubos de gran tamaño cuenta con cuatro módulos que pueden rotarse de forma independiente para adaptarse a distintos tamaños. Solo tiene que encajar cada módulo en su posición y cargarlo con tubos.
Simplemente gire y bloquee.
  • Cada módulo se puede girar independientemente.
  • Utilice diferentes tamaños de tubos de ensayo al mismo tiempo.
  • Coloque cada módulo en su lugar y cárguelo con tubos.
  • Los racks se pueden transportar de forma segura y son totalmente esterilizables en autoclave.
  • Los bastidores permanecen completamente orientados hasta que se vuelven a girar.
Cuatro módulos que admiten cuatro tamaños cada uno.
  • 2 tubos de 50 ml
  • 8 tubos de 15 ml
  • 6 tubos de 16 mm a 20 mm
  • Tubos de 10 x 10 mm a 13 mm
Cada resistente estante de polipropileno tiene módulos en verde, morado, azul y amarillo.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Varios
Admite Tubos (10 x 10 a 13 ml, 6 x 15 a 20 ml, 8 x 10 a 15 ml, 2 x 50 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 2 tubos de 50 ml, 6 tubos de 16 ml a 20 ml, 8 tubos de 15 ml o 10 tubos de 10 ml a 13 ml
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Para el uso con tubos grandes
Cantidad 1 unidad
Tamaño Grande
Longitud (métrico) 224 mm
Longitud (imperial) 8,8 in
Anchura (imperial) 4,3 in
Altura (imperial) 4,3 in
Peso (imperial) 2.2 lb.
Peso (métrico) 1 kg
Tipo de producto Bastidor múltiple universal
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 110 mm
Anchura (métrico) 110 mm