Learn More
Fisherbrand™ Filtro de repuesto RF1000 + RF3000
Código de producto. 11304035 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
:
RF1000 filtros de repuesto; Tamaño de poro: 0,45 μm
Código de producto.
11304035 RF1000 filtros de repuesto; Tamaño de poro: 0,45 μm
1 options
Código de producto. 11304035 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor HS5000RFFIL
Edge
Sustituye filtros usados. RF1000 Los filtros de repuesto están construidos de PTFE y alojados en polipropileno.
  • Filtro PTFE
  • Carcasa de polipropileno
  • 25 mm (Diám.)
  • 0,45 μm
Especificaciones
Para utilizar con RF3000, RF1000 Controladores manuales
Material Polipropileno, PTFE
Tamaño de poro 0,45 μm
Tipo Filtro de pipeta
Cantidad 5/paq.
Diámetro exterior (métrico) 25 mm