Learn More
Rogo Sampaic™ Cubreobjetos de vidrio
Código de producto. 11707394
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Anchura (métrico):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
200/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
200 PCS
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11707394 20 mm 20 mm 200/paq. 200 PCS
11993564 18 mm 18 mm 1000/paq. 1000 PCS
11757394 24 mm 50 mm 100/paq. 100 PCS
11717394 22 mm 22 mm 200/paq. 200 PCS
11767394 24 mm 60 mm 100/paq. 100 PCS
11983564 24 mm 60 mm 100/paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11707394 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BPD017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.05€
    3.95€ / paquete de 200
    Ahorro 20.10€
    83% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conservan y protegen las muestras en los portaobjetos. Rogo Sampaic™ Los cubreobjetos de vidrio están fabricados con vidrio de borosilicato para lograr una excelente transparencia y evitar la distorsión del color.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo de producto Portaobjetos de cubierta
Forma Cuadrado
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 20 mm
Anchura (métrico) 20 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de portaobjetos
Certificaciones ISO 8255
Cantidad 200/paq.