Learn More
Cole-Parmer™ Fórceps Rochester Pean
Código de producto. 15458434 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
159 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15458434 159 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15458434 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1081812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    23.46€ / paquete de 1
    Ahorro 9.44€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable. El fórceps Cole-Parmer™ Rochester Pean incluye un mecanismo de bloqueo para la sujeción.
  • Calidad estándar
  • Mordaza recta
  • Acero inoxidable
  • Longitud: 158,75mm
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Grado Estándar
Estilo de punta Recto
Longitud (métrico) 159 mm
No está diseñado para aplicaciones médicas ni para uso con pacientes.