Learn More
Globe Scientific Vial criogénico RingSeal, roscas externas
Código de producto. 31923768 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
41.3 mm
47.3 mm
48.5 mm
76.4 mm
89.3 mm
90.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
31923768 90.2 mm paquete de 500
31922013 41.3 mm paquete de 500
31921990 48.5 mm paquete de 500
31921880 47.3 mm paquete de 500
31921669 76.4 mm paquete de 500
31922948 89.3 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31923768 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 30325
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una excelente opción para el almacenamiento a largo plazo de muestras. Construida con sellos fiables en juntas tóricas, esta excepcional gama ofrece múltiples variantes para satisfacer diversas necesidades de investigación. Disponible tanto en opciones de rosca interna como externa.
  • Diseño a prueba de fugas: Los viales criogénicos RingSeal™ proporcionan protección a prueba de fugas de hasta 90 kPa, protegiendo contra posibles fugas o contaminación
  • Sellos de juntas tóricas: Los sellos fiables protegen eficazmente las muestras dentro de un amplio rango de temperaturas, desde -196 °C hasta 121 °C
  • Opciones de fondo redondo y autoportantes: Elige entre viales de fondo redondo y autoportantes según tus necesidades específicas
  • Pureza certificada: Los viales certificados libres de DNasa, RNasa y pirógenos garantizan la integridad y limpieza de tus valiosas muestras
  • Hilos internos y externos: Las opciones disponibles de roscas internas y externas permiten compatibilidad con una variedad de procesos de laboratorio
  • Área de escritura amplia: Un área de escritura grande ayuda a la identificación y organización de muestras de forma conveniente
  • Autoclavable: Para garantizar una esterilización eficiente manteniendo su integridad estructural
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 12.4 mm
Material Polipropileno
Precortados No
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Volumen (métrico) 5 mL
Graduado Sí
N.º por caja 500
Volumen de trabajo (métrico) 4.5 mL
Estilo de la base Fondo redondo, autoportante
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapa de rosca, arandela de silicona
Cantidad 500
Marking Spot Sí
Tipo de vial Rosca externa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa
Altura (métrico) 90.2 mm
Conservante Ninguno
Tipo de producto Vial criogénico