Learn More
Atrow™ Gradilla colgante RILSAN
Código de producto. 11782943
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos y matraces
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11782943 Tubos y matraces 1 PCS
1 options
Código de producto. 11782943 Proveedor Atrow™ N.º de proveedor 899114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.38€
    114.91€ / paquete de 1
    Ahorro 134.47€
    53% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena el instrumental de vidrio de laboratorio para un eficaz secado con aire. La gradilla colgante Atrow™ Rilsan es una gradilla montada en la pared que puede secar docenas de matraces y tubos de forma simultánea sin ocupar espacio en el mostrador. Está compuesta por varillas de acero inoxidable de 6 mm recubiertas con Rislan™ para ofrecer una excelente resistencia mecánica y química.
Rilsan™ es una resina de polímero con base biológica con excelentes propiedades de durabilidad y de resistencia a impactos y a productos químicos.
  • 9 clavijas dobles para sostener matraces
  • 53 clavijas individuales para suspender
Especificaciones
Color Blanco
Admite Tubos y matraces
Material Acero inoxidable, Rilsan
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 gradilla
Longitud (métrico) 450 mm
Tipo de producto Drenador montado en pared
Altura (métrico) 540 mm