Learn More
Rifamycin SV sodium, 98+%, Thermo Scientific™
93.90€ - 329.00€
| CAS | 14897-39-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C37H47NNaO12 |
| Peso molecular (g/mol) | 720.77 |
| Número MDL | MFCD09752825 |
| Clave InChI | YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N |
| PubChem CID | 124219641 |
| Nombre IUPAC | sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate |
| SMILES | [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15475359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.03 |
1g |
93.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15485359
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.06 |
5g |
329.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water, alcohol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
| 14897-39-3 | |
| 720.77 | |
| YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N | |
| sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate |
| C37H47NNaO12 | |
| MFCD09752825 | |
| 124219641 | |
| [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O |
Especificaciones
| Rifamycin SV sodium | |
| Orange to Red | |
| MFCD09752825 | |
| Soluble in water,alcohol and dimethyl sulfoxide. | |
| [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O | |
| 720.77 | |
| 719.45 |
| 14897-39-3 | |
| C37H47NNaO12 | |
| 14,8218 | |
| YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N | |
| sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate | |
| 124219641 | |
| ≥98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 238-965-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures