Descripción
- Excelente resistencia a disolventes
- Cinta con lado de tinta fuera
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 70 m x 65 mm |
| Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6400 |
| Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
| Alternate Part Number | R6400-65X70/O |