Descripción
- Sencillo. Compacto. Fiable.
- El nuevo RH Lite es la solución perfecta para entrar en el mundo de los agitadores magnéticos.
- Impresiona por su diseño compacto y alta calidad a un precio asequible.
- Desarrollado para aplicaciones sencillas y necesidades básicas de laboratorio, combina una atractiva relación precio-rendimiento con una calidad sólida y una funcionalidad ingeniosa.
- RH Lite ofrece todo lo que necesitas para un trabajo seguro y eficiente.
- Alto rendimiento por poco dinero.
- Circuito de seguridad a temperatura ajustable conforme a la norma de equipos de laboratorio EN IEC 61010-2-010 para dispositivos calefactados.
- Dos botones rotatorios y pulsadores para ajustar y detener y encender y detener de forma independiente la función de calentamiento y agitación.
- 600 W de calefacción.
- Placa calefactor robusta de aluminio de 135 mm con mayor resistencia superficial para una larga vida útil.
- Temperatura máxima: 310 °C para una amplia gama de aplicaciones.
- Motor EC eficiente energéticamente para agitación potente con un consumo mínimo de energía hasta 1500 rpm.
- Diseño extremadamente compacto: solo 168 x 217 mm, ideal para superficies de trabajo pequeñas.
- Baja autocalentación de la placa calefactora, perfecta para mezclar muestras sensibles a la temperatura.
- Dos puntos de montaje para trípode para un uso flexible y un montaje de prueba seguro.
- Qué no tiene y por qué eso es algo bueno.
- El RH lite deliberadamente no tiene control externo de temperatura.
- Para aplicaciones sencillas, esto no solo es suficiente, sino también una ventaja: menor complejidad, menores costes y, sin embargo, seguridad total gracias al circuito integrado de seguridad térmica.
- Esto convierte al RH lite en la opción ideal para procesos básicos donde el control directo de la temperatura de la placa calefactora es completamente suficiente.
- El RH lite ofrece una potencia calefactora significativamente mayor, una placa calefactora más grande, una clase de protección IP mejorada y un concepto de funcionamiento moderno con dos botones rotatorios y pulsadores intuitivos.
- El diseño compacto ahorra espacio, mientras que la robusta placa calefactora y el motor EC aseguran fiabilidad y eficiencia.
- La base inteligente para tu laboratorio.
- El RH lite es el agitador magnético perfecto para principiantes: compacto, potente y seguro sin extras innecesarios, pero con todo lo necesario para aplicaciones sencillas y fiables.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio |
| Tensión | 240 V |
| Tamaño | 135 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 310 °C |
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Vataje | 600 W |
| Peso (métrico) | 2.1 kg |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Carga máx. de muestra | 20 kg |
| tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |