Learn More
IKA™ Agitador magnético RH Basic
Código de producto. 13480457 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
RH basic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
13480457 RH basic cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13480457 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0005019700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.34€
    703.00€ / paquete de 1
    Ahorro 54.34€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Al colocar el sensor directamente en el medio, se obtiene un control muy exacto de la temperatura. El agitador magnético IKA™ RH Basic con alta salida de calor de 600 vatios y la placa calefactora de compuesto de acero inoxidable garantizan un calen
  • Agitador magnético económico con placa calefactora.
  • El control de temperatura de alta precisión es posible con un sensor colocado directamente en el medio.
  • La alta salida de calor de 600 W y la placa calefactora de compuesto de acero inoxidable garantizan un calentamiento rápido
  • Temperatura de seguridad ajustable de 100 a 360 °C.
  • Arranque suave del motor de agitación Incluye rosca M 10 para varilla de soporte
  • Campo magnético potente y amplio intervalo de velocidades para volúmenes de hasta 15 litros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tensión 100/115/230 V
Vataje 620 W
Altura (métrico) 100 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Rosca M 10
Modelo RH basic
Intervalo de temperatura (métrico) De 50 °C a 320 °C
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 2,8 kg