Learn More
R&L Enterprises™ Soporte para pantalla Rexaloy
Código de producto. 12328139 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Agarre de 34 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12328139 Agarre de 34 mm cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12328139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.70€
    41.07€ / paquete de 1
    Ahorro 8.63€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Para apoyar objetos planos como tablas, manómetros, etc. de hasta 34 mm de grosor en posición vertical. El soporte para pantalla Rexaloy de Fisher Scientific™: R&L Enterprises es excelente para el uso general de laboratorio.
  • Metal fundido acabado en pintura resistente al ácido
  • Con mordazas de 40 mm de altura y tornillo de mariposa instalado
Especificaciones
Longitud de la base (métrico) 95 mm
Anchura de la base (métrico) 75 mm
Tipo de producto Soporte para pantalla
Tamaño Agarre de 34 mm
Para utilizar con (aplicación) Para pantalla de seguridad, para soportar objetos planos como placas, manómetros, etc. de hasta 34 mm de grosor en posición vertical, así como para uso general en laboratorio
Peso (métrico) 1,4 kg