Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas para tubos reversibles de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17702468 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
17702468 Natural paquete de 5
1 options
Código de producto. 17702468 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS2345B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para tubos de 96 pocillos reversible Heathrow Scientific™ tiene lengüetas fáciles de agarrar para la manipulación y el almacenamiento de muestras. La gradilla tiene capacidad para 96 pocillos para tubos de 0,5 ml en un lado y 96 pocillos para tubos de 1,5/2,0 ml en el lado opuesto.
  • Las lengüetas de cada extremo de la gradilla encajan la tapa en su sitio
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • La tapa translúcida se ajusta de forma segura y es lo suficientemente alta como para almacenar la mayoría de los tubos de microcentrífuga con tapa de rosca
  • Apilable, ahorra valioso espacio en el laboratorio
  • Pocillos de 0,5 ml separados por líneas moldeadas para facilitar su visualización
  • Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2,0 ml facilitan la retirada de tubos
  • Lengüetas fáciles de agarrar para la manipulación y el almacenamiento de muestras
Especificaciones
Cierre incluido Tapa a presión
Descripción Gradilla para tubos reversible de 96 pocillos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Tubos, Microtubes (1.5 to 2 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Manipulación y almacenamiento de muestras
Para utilizar con (equipo) Tubos para microcentrífuga
N.° por paquete 5
Línea de productos Almacenamiento de tubos
Longitud (métrico) 24,4 cm
Longitud (imperial) 9,6 in
Anchura (imperial) 4,7 in
Altura (imperial) 2 in
Peso (imperial) 0,75 lb
Peso (métrico) 0,34 kg
Tipo de producto Gradilla de tubos