Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de - 86 °C Revco™ UxF
Almacene y proteja la capacidad óptima de las muestras más críticas con los ultracongeladores verticales de − 86 °C Thermo Scientific™ Revco™ UxF.
Descripción
Almacene y proteja la capacidad óptima de las muestras más críticas con los ultracongeladores verticales de − 86 °C Thermo Scientific™ Revco™ UxF. Estos congeladores ofrecen una seguridad y un rendimiento térmico excepcionales a través de la ingeniería de vanguardia y se han diseñado para maximizar la uniformidad de la temperatura y el almacenamiento de muestras a la vez que se reduce el uso de energía. Elija entre cinco capacidades de alta densidad.
Ventajas clave:- Maximización de la capacidad de almacenamiento de muestras a la vez que se reduce el espacio físico del congelador dentro del laboratorio
- Protección frente a una amplia gama de variación de tensión y acceso sencillo a través de la pantalla táctil
- Salida de 4 a 20 miliamperios compatible con sistemas de supervisión y alarmas externos
- Dos orificios de acceso de 25 mm (1 pulg) en la parte de atrás para el uso de sondas externas o instrumentos
- Filtro lavable fácil de retirar que protege del polvo al condensador
- Varias funciones opcionales que incluyen: Sistemas de reserva de seguridad de LN2 y CO2, registradores gráficos, soluciones de gradillas de inventario de acero inoxidable y sistema de acceso mediante tarjeta de proximidad sin manos
- Almacenamiento de hasta 126 kg (278 libras) de carga (según modelo de congelador) en cada uno de nuestros estantes de acero inoxidable reforzados.
- Junta calefactada 4×7 con cuatro puntos de contacto de seguridad y siete zonas de protección
- Cinco puertas interiores con aislamiento de poliestireno que mantienen la temperatura de la cabina durante su apertura e incluyen imanes de tierras raras integrados, por lo que se eliminan los imanes o mecanismos de cierre expuestos
- Sistema de refrigeración con compresores de alta eficacia que alcanza niveles excelentes de rendimiento y fiabilidad
- La tecnología del panel de aislamiento al vacío y de la cabina aumenta la capacidad interna de viales de 5,08 cm (2 pulg) hasta un 4,2 %, lo que supone hasta un 76 % más de capacidad con el mismo tamaño† gracias a los tubos CryoBank de 1 ml
- Rendimiento: ofrece una reserva de BTU (Unidad Térmica Británica) excepcional. Gracias a ello, el tiempo de recuperación de la puerta es inferior, de forma que la integridad de las muestras queda protegida†
- Selección de refrigeración: Para las tolerancias más estrictas, el modo de alto rendimiento proporciona la variación máxima y la uniformidad de temperatura más ajustadas†: para la mayor parte de las aplicaciones, el modo de ahorro de energía ofrece un control excelente de la temperatura y hasta un 15 % de ahorro en el uso energético
- Intercambiador térmico de placas soldadas para conseguir una transferencia térmica más eficaz; juntas soldadas de inducción para reducir las posibles fugas y mejorar la fiabilidad
- Consumo energético: le permite ahorrar hasta un 15 % en el consumo de energía con el modo de ahorro de energía‡ o seleccione el modo de alto rendimiento para lograr una uniformidad de la temperatura ultra ajustada: todo a través de una interfaz con pantalla táctil fácil de usar
- Refrigerantes sin CFC ni HCFC
- Almacenamiento de datos integrado: Almacenamiento de hasta 15 años de datos de temperatura y actividades en el sistema informático integrado
- Intercambio de datos muy fácil: Nuevo puerto USB para descargar datos del registro de actividades y de temperatura del congelador, o ajustes de configuración de un congelador a otro
- Seguridad: el innovador panel de control con pantalla táctil que permite la supervisión ininterrumpida del estado del congelador las 24 horas del día (24/7) ofrece acceso a un registro de actividades detallado: el puerto USB incorporado permite una descarga sencilla de los informes de registro de actividades en una unidad portátil
††Comparación de los modos de alto rendimiento y ahorro de energía