Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores para farmacia Revco™
Simplifique el uso y aumente la precisión con los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Revco™, diseñados para ofrecer un control de la temperatura estable en un intervalo de entre 1 y 8 ºC.
Especificaciones
| Tipo | Refrigeradores para farmacia |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | De 1 °C a 8 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Refrigerante | Sin CFC |
| Modelo de puerta | vidrio |
Descripción
Simplifique el uso y aumente la precisión con los refrigeradores para farmacia Thermo Scientific™ Revco™, diseñados para ofrecer un control de la temperatura estable en un intervalo de entre 1 y 8 ºC. Estos refrigeradores incluyen sistemas de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial, compresores de refrigeración extrafuertes y cajones deslizables de acero inoxidable totalmente extensibles.
Control por microprocesador
- Control de temperatura ajustable desde 1 hasta 8 °C, predeterminado en fábrica a 4 °C
- Visores y controles con iconos y referencias gráficas para uso universal
- El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
- El termómetro gráfico confirma el funcionamiento correcto: verde fijo cuando es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
- El avanzado sensor de descongelación gestiona el ciclo de descongelación y minimiza la acumulación de escarcha
- Visor digital ampliado con resolución hasta intervalos de 0,1 °C
- La batería de reserva garantiza el funcionamiento del panel de control en caso de corte de corriente
- Contactos de telealarma
- Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente, con informes de estado visuales sobre las funciones críticas
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
- El pulsador de prueba de alarma verifica la continuidad del sensor
Sistema de refrigeración
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- La descongelación automática mantiene una capacidad de enfriamiento óptima
- Eliminación automática de la condensación; sin conductos de desagüe
Estructura
- Cajones de acero inoxidable deslizables y ajustables
- El panel doble de las puertas acristaladas de visión completa elimina la condensación
- Los cierres con resortes permiten dejar las puertas abiertas 90º
- El aislamiento de espuma de uretano de alta densidad sin CFC protege el congelador de las fluctuaciones de la temperatura ambiente
- La circulación positiva de aire forzado mantiene una temperatura uniforme en todos los niveles de estantes
- La circulación direccional del aire garantiza la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
- Luces interiores con interruptor de activación/desactivación de la puerta e interruptor independiente en el panel de control
- Puertas de autocierre con llave y junta periférica de célula cerrada
- Patas de nivelación ajustables (hay disponibles ruedas opcionales)
- Superficies interiores y exteriores lisas y con acabado de pintura resistente a los arañazos
Especificaciones
| Refrigeradores para farmacia | |
| 0,1 °C | |
| vidrio | |
| Painted | |
| Microprocesador | |
| Alarm |
| De 1 °C a 8 °C | |
| Sin CFC | |
| Smooth, Scratch-resistant Paint | |
| CFC Free, Urethane Foam | |
| Automático | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.