Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Revco™
Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Revco™.
Especificaciones
| Tipo | High-Performance Refrigerator |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | 1 ° a 8 ° C |
| Refrigerante | CFC y HCFC - R134A gratuito |
| Material de la cabina | Cold Rolled Steel |
| Acabado exterior | High-impact Powder Paint Coating |
Descripción
Para adaptarse a una gran variedad de requisitos de espacio y de almacenamiento, utilice los refrigeradores de laboratorio de alto rendimiento con puertas de vidrio Thermo Scientific™ Revco™. Estos refrigeradores incluyen un sistema de control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, una cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes idóneos para uso industrial, clínico y científico.
Características:
- Temperaturas ajustables entre 1 °C y 8 °C (valor predeterminado de fábrica 4 °C)
- Descongelación y eliminación de condensación automáticas
- Control por microprocesador
- Tecnología electrónica digital mejorada para simplificar el manejo y trabajar con mayor exactitud
- Mandos basados en iconos
- El amplio visor digital es fácil de leer y muestra intervalos de temperatura de 0,1 °C
- Termómetro gráfico fijo en verde cuando la temperatura es normal; barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura, bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
- El sensor inicia automáticamente el ciclo de descongelación cuando hace falta, lo que ahorra la necesidad de temporizador de descongelación, minimiza la acumulación de escarcha y optimiza la eficacia de la bobina
Sistema de alarmas:
- Señales de alarma sonoras y visuales de desviaciones de la temperatura o fallo de suministro eléctrico
- Interruptor general de ENCENDIDO/APAGADO/ACTIVACIÓN DE ALARMAS con llave para seguridad de valores fijados
- Pulsador de prueba de alarma y contactos de alarma remota
- Silenciador, sistema de rellamada y reinicio automático de alarma
- Batería de reserva para el controlador
- Los ajustes de las alarmas están predeterminados para advertir las desviaciones a partir de 5,5° C de exceso de temperatura y de 1,5° C de temperatura insuficiente
Estructura:
- Sistemas de circulación positiva de aire forzado
- Compresores y construcción de calidad industrial
- Puertas con mecanismo de autocierre y cierre con llave
- Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg)
- Interior y exterior de acero laminado en frío, acabados con revestimiento de pintura en polvo altamente resistente a impactos
- Luces interiores con interruptor de activación/desactivación de la puerta e interruptor independiente en el panel de control.
- Patas de nivelación ajustables (excepto en el modelo de 139 l [4,9 pies cúbicos] de colocación debajo de la mesa)
- Las unidades de 1297 l (45,8 pies cúb) disponen de puertas de vidrio doble deslizantes, sistemas de refrigeración y controles montados en la base y ruedas pivotantes dobles de 5 cm (2 pulg) en lugar de patas de nivelación.
- El modelo de colocación debajo de la mesa tiene un orificio de acceso de 2,5 cm (1 pulg) de diámetro con enchufe
Información para pedidos:
Los sistemas de alarma, registradores de gráficos de temperatura y monitores de alimentación eléctrica deben solicitarse por separado. Hay otras tensiones disponibles; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el delegado de ventas para obtener más información.
Especificaciones
| High-Performance Refrigerator | |
| CFC y HCFC - R134A gratuito | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| High-impact Powder Paint Coating | |
| 2 in. (5cm) casters (two locking, two nonlocking), factory installed | |
| automático | |
| Industrial-Grade |
| 1 ° a 8 ° C | |
| Cold Rolled Steel | |
| CFC- libre | |
| CE, cUL, TUV, UL | |
| microprocesador | |
| Alarm, Recorder |