Learn More
RETSCH Bolas de molienda de molino de bolas planetario PM 100
Código de producto. 11301460 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Óxido de circonio
Diámetro (métrico):
0,2 cm
0,3 cm
1 cm
Para utilizar con (aplicación):
Ideal para molienda coloidal
Ideal para molienda estándar
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
11301460 Acero inoxidable 0,2 cm Ideal para molienda coloidal cada uno
11797044 Acero inoxidable 0,3 cm Ideal para molienda coloidal 500 g
10289201 Óxido de circonio 1 cm Ideal para molienda estándar cada uno
10491213 Acero inoxidable 1 cm Ideal para molienda coloidal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11301460 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.455.0010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con los molinos de bolas planetarios Retsch PM 100 y PM 200
  • En diferentes diámetros y materiales
  • Se ofrecen bolas más pequeñas para el molino coloidal
Especificaciones
Tipo de producto Bola de molienda
Capacidad (imperial) 3,71 oz
Capacidad (métrico) 110 mL
Diámetro (imperial) 0,07 in
Diámetro (métrico) 0,2 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para molienda coloidal
Para utilizar con (equipo) Molinos de bolas planetario PM 100 y PM 200
Material Acero inoxidable
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg