Learn More
RETSCH Contenedores de molienda para molino de cuchillas GRINDOMIX GM 200
Código de producto. 10436631 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10436631 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10436631 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 03.045.0047
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para uso con el molino de cuchillas GRINDOMIX GM 200.
  • Adecuado para materiales blandos y elásticos y para todas las muestras con alto contenido de agua, aceite o grasa
  • Se pueden esterilizar en autoclave hasta cierto límite
    • Fabricados en polipropileno
    • Capacidad: 1 l
Especificaciones
Tipo de producto Contenedores de molienda
Capacidad (métrico) 1 L
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para materiales blandos y elásticos y para todas las muestras con alto contenido de agua, aceite o grasa
Para utilizar con (equipo) Molinos de cuchillas GRINDOMIX GM 200