Learn More
Fisherbrand™ Base de soporte de retorta
Código de producto. 11568092 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11568092 250 mm cada uno
11558092 200 mm cada uno
11578092 315 mm cada uno
11548092 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11568092
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos con este resistente soporte remoto, acrílico y texturizado. Las bases de soporte Fisherbrand™ son de los instrumentos más utilizados en los experimentos.
  • Acero prensado acabado en pintura acrílica texturizada resistente al ácido
  • Rosca M10 × 1,5 mm
  • Agujeros roscados de 10 mm
  • El soporte de un solo orificio tiene un orificio central a lo ancho
  • El soporte de doble orificio tiene un orificio central a lo ancho y uno central a lo largo
  • Se utiliza frecuentemente en experimentos de filtración y calentamiento
  • Uno de los instrumentos más utilizados en experimentos
  • Aparatos sencillos para reacciones químicas de laboratorio
Especificaciones
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Tipo de producto Base de soporte de retorta (suministrada sin varilla)
Tamaño de rosca 10 mm
Acabado Acero prensado
Cantidad 1 unidad