Learn More
Retinyl palmitate, MedChemExpress
Beschreibung
Retinyl palmitate is an ester of Retinol and is the major form of vitamin A found in the epidermis. Retinyl palmitate has been widely used in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Retinyl palmitate |
| CAS | 79-81-2 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C36H60O2 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Vitamin A palmitate Retinol palmitate |
| Solubility Information | Ethanol : 10 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 524.86 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?