Descripción
- El nuevo IKA agitador magnético básico de RET establece un nuevo estándar industrial al ser actualmente el agitador magnético más pequeño, con una potencia calefactante de 800 W y una temperatura máxima de 340 °C, combinando seguridad sin concesiones, robustez excepcional y máxima eficiencia con un funcionamiento intuitivo y sin esfuerzo.
- Diseñado para una integración fluida en infraestructuras de laboratorio en red, el RET básico está equipado con interfaces WLAN y LAN integradas como estándar, lo que lo hace ideal para proyectos de digitalización y documentación.
- Las capacidades de red integradas permiten que los dispositivos se conecten centralmente, se supervisen, controlen e integren en sistemas de software para flujos de trabajo avanzados de laboratorio.
- Su diseño sólido y compacto con alta clase de protección IP54 y carcasa duradera de aluminio fundido a presión protege de forma fiable el dispositivo contra líquidos, vapores agresivos e influencias mecánicas para un funcionamiento continuo y fiable.
- Las dimensiones compactas de solo 160 x 200 x 100 mm ahorran un valioso espacio en la campana extractora, se adaptan a casi cualquier plataforma elevadora de laboratorio y soportan configuraciones flexibles de prueba paralelas.
- Fabricado en Alemania en una instalación de producción totalmente automatizada utilizando sistemas robóticos avanzados para garantizar la máxima calidad, fiabilidad, seguridad y larga vida útil.
- El RET básico está disponible opcionalmente con una placa calefactora recubierta (anodizada), mientras que el recubrimiento anodizado de alta calidad proporciona una protección fiable contra arañazos y una amplia gama de productos químicos.
- La placa calefactora se mantiene en excelente estado visual y funcional incluso tras un uso prolongado, mientras que el sustrato de aluminio asegura una distribución homogénea de la temperatura y una rápida transferencia de energía al recipiente de la muestra.
- La funcionalidad integrada de menús amplía significativamente las posibilidades operativas, incluyendo la función de temporizador y el soporte para sensores de temperatura inalámbricos con accesorios opcionales.
- El temporizador libremente programable puede iniciarse inmediatamente o después de alcanzar la temperatura objetivo y señala la finalización del proceso con una alerta acústica, permitiendo a los usuarios decidir si el calentamiento y la agitación deben apagarse.
- El motor EC sin escobillas y los imanes de alta calidad aseguran un excelente acoplamiento magnético a velocidades de hasta 1700 rpm para un rendimiento fiable de agitación.
- La placa calefactora aislada y optimizada energéticamente con una salida de 800 W permite velocidades de calentamiento de hasta 9 K/min, con velocidades ajustables en cuatro etapas para calentamiento lento, suave o rápido según la aplicación.
- La temperatura de seguridad definida por el usuario debe establecerse consciente e independientemente mediante una herramienta dedicada, mientras que el nuevo monitoreo de temperatura media mejora la seguridad operativa.
- Cumple completamente con la norma EN IEC 61010-2-010 de equipos de laboratorio para dispositivos calefactados y supera los requisitos en muchos aspectos para la seguridad avanzada en laboratorio.
- Probado y certificado de forma independiente por TUV Sud según los estándares NRTL reconocidos internacionalmente para garantizar la seguridad adicional.
- La pantalla de cristal personalizable de 14 segmentos permite una visualización permanente de parámetros seleccionados como velocidad, temperatura, valor de pH o temporizador, según las necesidades de la aplicación.
- Compatible con sensores inalámbricos de PT. Inalámbricos y ETS-D7, que permiten que el RCT/RET funcione como un medidor de pH completo mientras ahorra espacio y simplifica la configuración de laboratorios.
- Las interfaces integradas RS232, USB, LAN y WLAN soportan la monitorización y control por software mediante IKA Labworldsoft™ comandos basados en ASCII según los estándares de Namur.
- La comunicación directa con IKA dispositivos como los agitadores aéreos EUROSTAR mejora la seguridad y la automatización de procesos durante aplicaciones de calentamiento y mezcla.
- El dispositivo detecta automáticamente cuando la velocidad de agitación de los agitadores conectados cae por debajo de un valor crítico y apaga el calentamiento para proteger activamente el dispositivo individual y todo el sistema del laboratorio.
- El innovador concepto de seguridad multinivel, las redes inteligentes y la digitalización hacen que los procesos de laboratorio sean más seguros, eficientes y preparados para el futuro, manteniendo al mismo tiempo un diseño compacto y que ahorra espacio y calidad premium Made in Germany.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio |
| Tensión | 240 V |
| Incluye | Sensor de temperatura PT 1000.60, IKAFLON barra de agitación 30, IKAFLON barra de agitación 40, soporte de sonda de temperatura H 80 |
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión |
| Tamaño | 135 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 340 °C |
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Vataje | 800 W |
| Peso (métrico) | 2.3 kg |
| Tipo | Placa calefactora con agitación |
| Mostrar más |