Learn More
Fisherbrand™ Puntas de repuesto para sondas desmembradoras sónicas estándar, modelos Q500 y Q700
Código de producto. 12971171 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12971171 2,54 cm cada uno
12951171 1,27 cm cada uno
12961171 1,9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12971171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    76.03€ / paquete de 1
    Ahorro 20.22€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Los modelos con n.º de cat.: FB4210
Reemplace las puntas erosionadas fácilmente
Punta de repuesto para sondas de punta reemplazable
  • Durante el uso normal, las puntas se erosionan y se vuelven menos eficaces.
  • Retire y sustituya fácilmente las puntas desgastadas.
  • Disponible con diámetros de 12,7, 25,4 y 19,05 mm (0,5, 1 y 0,75 pulg)
  • Para su uso con sonicadores Q500 y Q700
Información de órdenes
Para obtener más información sobre las sondas de repuesto, consulte FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Especificaciones
Tipo de producto Punta de repuesto
Intervalo de volumen (métrico) De 100 ml a 1 l
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro de la punta (imperial) 1 pulg
Diámetro (métrico) 2,54 cm
Diámetro de la punta (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Sonda de 19,05 mm (1 pulg) para desmembradores sónicos modelo Q500 y Q700 (FB4210)
Cantidad de embalaje 1 unidad