Learn More
Fisherbrand™ Piezas de repuesto para el sistema de gel horizontal Midi MultiSUB
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los sistemas de electroforesis en gel horizontal MultiSUB combinan un consumo económico de tampón y gel sin comprometer la resolución y la velocidad de separación.
El Midi MultiSUB tiene un formato más amplio que el Mini y es la opción preferida para realizar comprobaciones rápidas de muestras de volúmenes medios, especialmente durante la PCR y la clonación. Es una opción económica para la separación rápida de hasta 100 muestras.
- Tanque de electroforesis (incluidos los electrodos): Una plataforma elevada sostiene las bandejas de muestras UV, con pocillos laterales para sostener la solución de tampón; se conecta a una fuente de alimentación externa
- Tapa de seguridad asimétrica: Toma nota de la correcta polaridad y orientación de los electrodos, con guías que permiten a los localizadores de los pulgares de los electrodos colocarse fácilmente en la posición correcta
- El tanque y la tapa están diseñados para usarse con bandejas de gel de 10 x 7cm o 10 x 10cm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácidos nucleicos |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Midi MultiSUB |
| Tipo | Tapa |
| Dimensiones del gel | 10 x 7 cm o 10 x 10 cm |
| Material | Plástico moldeado |
| N.° de pocillos | Para hasta 100 separaciones |
| Cantidad | 1 unidad |