Learn More
Fisherbrand™ Kit de piezas de repuesto para sellador térmico
Código de producto. 15350407 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15350407 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15350407
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reemplace los elementos calefactores quemados y las hojas desafiladas. El kit de piezas de repuesto para el sellador térmico también incluye 2 paños de PTFE.
  • Para su uso con el sellador térmico con cortador Fisherbrand™.
  • El kit incluye:
    • 2 hojas
    • 2 elementos calefactores
    • 2 paños de PTFE
Especificaciones
Tipo de producto Sellador térmico
Para utilizar con (equipo) Sellador térmico y cortador modelo HS28270
Incluye 2 hojas de repuesto, 2 elementos calefactores y 2 paños de PTFE
Cantidad 1 Unidad