Learn More
Heathrow Scientific™ Hojas de repuesto para dispensador Box Top
Código de producto. 16390402 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
23 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16390402 23 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16390402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.10€
    13.37€ / paquete de 1
    Ahorro 1.73€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tres paquetes de hojas de repuesto para dispensador Box Top
Para su uso con Parafilm Box Top
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de producto Hoja de cuchilla
Para utilizar con (aplicación) Corte
Tamaño 23 x 19 x 25 mm
Longitud (imperial) 0,91 in
Longitud (métrico) 23 mm
Para utilizar con (equipo) Parafilm Box Top
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad 3