Learn More
Rephile™ RephiSolo P Pack 3
Código de producto. 15489719 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15489719 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15489719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    222.76€ / paquete de 1
    Ahorro 46.69€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto está diseñado para eliminar la mayor parte posible de las partículas, compuestos orgánicos y cloro del agua del grifo, protegiendo así las membranas de ósmosis inversa.
RephiDuo P Pack 3 para Elix™ y sistemas Rios™ . Comparable a PR0G00003.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
  • AFS 8/8D/16/16D™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Cartidge Kit