Descripción
Este producto está diseñado para eliminar contaminantes iónicos y orgánicos por debajo del nivel de traza para igualar la calidad del agua requerida para tu aplicación.
Paquete de filtro Rephile. Comparable a QPAK00TIX.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
- Milli-Q Direct™
Solo compatible con sistemas fabricados antes de 2013.
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de purificación de agua |
| Tipo | Cartidge Kit |