Descripción
Este producto está diseñado para eliminar contaminantes iónicos y orgánicos hasta niveles traza del agua pura DI.
RephiDuo U Pack 2 para sistemas MilliQ Century™ . Comparable a QGARD00D2.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
- Milli-Q Educación™
- Milli-Q Biocel™
- Milli-Q Element™
- Milli-Q Gradiente™
- Milli-Q Synthesis™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de purificación de agua |
| Tipo | Cartidge Kit |