Learn More
Rephile™ RephiDuo S Pack 1 Kit
Código de producto. 15479749 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15479749 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15479749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.02€
    380.08€ / paquete de 1
    Ahorro 78.94€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto está diseñado para eliminar los contaminantes iónicos y orgánicos por debajo del nivel de traza para igualar la calidad del agua requerida para tu aplicación.
Este producto está diseñado para eliminar los contaminantes iónicos y orgánicos por debajo del nivel de trazas para igualar la calidad del agua requerida para su aplicación. Se incluye un filtro cápsula de 0,2 μm para eliminar bacterias y partículas de más de 0,2 μm. Para su uso con agua de alimentación por ósmosis inversa.
RephiDuo S Pack 1 kit para MilliQ Simplicity™ y Synergy™ sistemas antiguos. Comparable a SIMPAKKR1.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
  • Milli-Q Simplicity™
  • Milli-Q Synergy™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Cartidge Kit