Learn More
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P Pack S2
Código de producto. 15419739 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
Código de producto.
15419739 Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
1 options
Código de producto. 15419739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.27€
    316.21€ / paquete de 1
    Ahorro 65.06€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
RephiDuo P pack S2 para Elix sistemas y sistemas Rios.
RephiDuo P pack S2 para Elix sistemas y sistemas Rios. Comparable a MILPR0G0T0S2.
  • Este producto está diseñado para eliminar partículas grandes y compuestos orgánicos, ablandar el agua y eliminar cloro del agua del grifo para proteger las membranas de ósmosis inversa.
Especificaciones
Tipo Sistema de purificación de agua