Learn More
Rephile™ RephiDuo P Pack 2
Código de producto. 15479719 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15479719 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15479719
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto está diseñado para eliminar la mayor parte posible de las partículas, compuestos orgánicos y cloro del agua del grifo, protegiendo así las membranas de ósmosis inversa.
RephiDuo P Pack 2 para Elix™ sistemas y Rios™ . Comparable a PR0G00002.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
  • Direct-Q 3/5™ (versión antigua)
  • Elix (UV) 5/3/10™
  • RiOs 3™ (versión antigua)
  • RiOs 5/8/16™
  • AFS 3/3D™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Cartidge Kit