Learn More
Rephile™ RephiDuo P Pack 1
Código de producto. 15469719 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15469719 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15469719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    353.59€ / paquete de 1
    Ahorro 72.41€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto está diseñado para eliminar la mayor parte posible de las partículas, compuestos orgánicos y cloro del agua del grifo, protegiendo así las membranas de ósmosis inversa.
RephiDuo P Pack 1 para Elix™ sistemas y Rios™ . Comparable a PR0G00001.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
  • Direct-Q 3/5™ (versión antigua)
  • Elix (UV) 5/3/10™
  • RiOs 3™ (versión antigua)
  • RiOs 5/8/16™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Cartidge Kit