Learn More
Rephile™ RephiDuo L Pack TL1
Código de producto. 15449729 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Water Purification System
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15449729 Water Purification System cada uno
1 options
Código de producto. 15449729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    323.99€ / paquete de 1
    Ahorro 43.01€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This product is for primary pretreatment (main RO protection) and designed to remove the most of the particles, organic compounds and chlorine from tap water to protect RO membranes.
Comparable to PR0GTL0S1.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Elix Clinical 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Gulfstream Clinical™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Para utilizar con (equipo) Water Purification System
Tipo Cartidge Kit