Learn More
Rephile™ RephiDuo L Pack TL
Código de producto. 15479729 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Water Purification System
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15479729 Water Purification System cada uno
1 options
Código de producto. 15479729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    386.31€ / paquete de 1
    Ahorro 51.69€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This product is designed to remove ionic and organic contaminants down to trace levels from pure water.
RephiDuo L Pack TL for large Elix™ systems. Comparable to QGARDTL01.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Elix Clinical 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Gulfstream Clinical™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Para utilizar con (equipo) Water Purification System
Tipo Cartidge Kit