Learn More
Rephile™ RephiDuo L Pack L1
Código de producto. 15469729 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de purificación de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15469729 Sistema de purificación de agua cada uno
1 options
Código de producto. 15469729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.16€
    341.13€ / paquete de 1
    Ahorro 71.03€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto es para un pretratamiento adicional/aguas arriba (protección adicional) y está diseñado para eliminar la mayoría de las partículas, compuestos orgánicos y cloro del agua del grifo, protegiendo así el paquete de pretratamiento TL1 y las membranas de ósmosis inversa.
RephiDuo L Pack L1 para sistemas grandes Elix™ . Comparable a PRPK0L0S1.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
  • Elix Clínico 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Clínica Gulfstream™
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de purificación de agua
Tipo Cartidge Kit