Learn More
Rephile™ RephiDuo A Pack T2
Código de producto. 15439739 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Water Purification System
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15439739 Water Purification System cada uno
1 options
Código de producto. 15439739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    344.25€ / paquete de 1
    Ahorro 45.75€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This cartridge is specially designed to further purify Deionized (DI) water to produce high resistivity ultrapure water.
Rephile filter pack. Comparable to QGARDT2X1.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Milli-Q Advantage™
  • Milli-Q Reference™
Only compatible with systems manufactured before 2013.
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Para utilizar con (equipo) Water Purification System
Tipo Cartidge Kit